Learn More
BD Medios Lowenstein-Jensen preparados BBL™
Descripción
- Medios inspisados a base de huevo
- Disponible como botellas Mycoflask™, inclinaciones preparadas y botellas
Los tubos con tapones apretados deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vi
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BS12, CMPH2, EP, MCM9, SMWW |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medios Lowenstein-Jensen |
| Formulación | 2,5 g/l de fosfato monopotásico, 0,24 g/l de sulfato de magnesio, 0,6 g/l de citrato de sodio, 3,6 g/l de L-asparagina, 30 g/l de harina de patata, 0,4 g/l de verde de malaquita, 12 ml de glicerol, 1000 ml de huevo entero |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de Mycobacterium tuberculosis y otras especies micobacterianas |
| Tipo de empaquetado | Inclinaciones (tubos A) |
| Cantidad | 100/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.