Learn More
BD Base de agar anaeróbico CDC BBL™ IC-XT Pack con penasa
Código de producto. 15565515
Change view
Click to view available options
Agar anaeróbico CDC; cantidad: 100; diámetro: 90 mm
Código de producto.
15565515 Agar anaeróbico CDC; cantidad: 100; diámetro: 90 mm
1 options
Código de producto. 15565515 Proveedor BD N.º de proveedor 257614
Agar irradiado CDC BD Difco™ X100 para la monitorización y detección medioambiental de anaerobios. 90 mm de diámetro.
  • Base de agar anaeróbico CDC BD BBL™ IC-XT Pack con penasa
  • Se utiliza para la detección y enumeración de microorganismos, lo que obliga especialmente a los anaerobios en salas limpias farmacéuticas y entornos de producción donde las penicilinas se rellenan o procesan.
  • Todos los productos IC-XT se envasan en películas de plástico impermeables para permitir una mayor estabilidad y almacenamiento de 2 °C a 25 °C durante toda la vida útil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de medios Agar anaeróbico CDC
N.° por paquete 100
Tipo de empaquetado Placas
Diámetro (métrico) 90 mm