Learn More
BD Kits de tinción de Gram BBL™
Código de producto. 11748213
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de tinción de Gram (estabilizado)
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11748213 Kit de tinción de Gram (estabilizado) 1 KG
1 options
Código de producto. 11748213 Proveedor BD N.º de proveedor 212539
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial
  • Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram.
  • Cada frasco de solución resistente a roturas cuenta con un tapón plano abisagrado que facilita la regulación del flujo y ayuda a evitar manchas y derrames. Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida de los reactivos
  • La solución de yodo estabilizado no requiere ninguna mezcla y tiene una larga vida útil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 kit
Certificaciones/conformidad CE
Incluye 250 ml de violeta cristal de Gram, 250 ml de yodo, 250 ml de decolorante Gram y 250 ml de safranina de Gram
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial
Tipo de tinción Tinción de Gram
Volumen (métrico) 250 mL
Tipo de producto Kit de tinción de Gram (estabilizado)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gram Stain Set w/Stabilized Iodine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol, acetone, ethanol, methanol,isopropanol, ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3, Polyvi