Learn More
BBD, MedChemExpress
Código de producto. 16496986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496986 100 mg 100 miligramos
16421796 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15907
MedChemExpress BBD(NSC240867; Benzylamino-NBD) is a biochemical reagent/chromogenic reagent.
BBD(NSC240867
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BBD
CAS 18378-20-6
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10N4O3
Sinónimo NSC240867 Benzylamino-NBD
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.81 mM)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C3=NON=C31)[O-]
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Color Marrón
Cantidad 100 mg
Forma física Sólido