Learn More
RETSCH Trituradores de mandíbula modelo BB 50
Código de producto. 14831621 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Acero de manganeso, acero inoxidable
Acero inoxidable
Carburo de tungsteno
Óxido de circonio
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
14831621 Acero de manganeso, acero inoxidable cada uno
14841621 Acero inoxidable cada uno
15135543 Acero cada uno
14851621 Óxido de circonio cada uno
14821621 Carburo de tungsteno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 14831621 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.062.0001
Diseñado para el pretriturado y triturado rápido y eficaz de materiales frágiles y resistentes y de dureza media y alta. Las trituradoras de mandíbula de acero inoxidable Retsch™ BB 300 son ideales para la preparación de muestras en laboratorios.
  • Potente reducción de tamaño gracias al accionamiento industrial de 1.1 kW
  • Instrumentos de sobremesa compactos
  • Mandíbula extraíble para una limpieza sencilla
  • La velocidad ajustable permite la adaptación a las características de la muestra
  • Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
  • Cómodo teclado operativo con pantalla digital
  • Memoria para el ajuste de ancho de separación
  • Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
  • Tolva plegable grande
  • Notificación automática de desgaste
Especificaciones
Tipo de producto Triturador de mandíbula
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 420 x 460 mm
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Ideal para triturar suavemente y sin pérdidas pequeñas cantidades de muestras de tamaño grande
Altura (métrico) 460 mm
Hertz 50/60 Hz
Clasificación IP IP20 (IP00 en ranuras de ventilación)
Longitud (métrico) 560 mm
Material Acero de manganeso, acero inoxidable
Modelo BB 50
Fase Motor de 3 fases
Tensión 200/240 V
Anchura (métrico) 420 mm