Learn More
RETSCH Trituradores de mandíbula modelo BB 300
Código de producto. 11914212 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
BB 300
Material:
Carburo de tungsteno, acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Material Tamaño de la unidad
11914212 BB 300 Carburo de tungsteno, acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 11914212 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.054.1013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79110.00€
    76981.58€ / paquete de 1
    Ahorro 2128.42€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para el pretriturado y triturado rápido y eficaz de materiales frágiles y resistentes y de dureza media y alta. Las trituradoras de mandíbula de acero inoxidable Retsch™ BB 300 son ideales para la preparación de muestras en laboratorios y p
  • Excelente rendimiento de trituración
  • Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
  • Ajuste de anchura de separación infinita
  • Protección contra sobrecarga
  • Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
  • Tolva de alimentación sin rebote con abrazadera de liberación rápida
  • Freno de motor con conmutador de seguridad
  • Cámara de molienda fácil de limpiar
  • Conector para extraer polvo
  • Lubricación central
  • Adecuado para la integración en instalaciones automáticas
  • Versión especial para materiales semiconductores de molienda
Specifications
Tipo de producto Triturador de mandíbula
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1600 x 670 x 1450 mm
Requisitos eléctricos 400 V/50 Hz
Para utilizar con (aplicación) Química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, geología/metalurgia, vidrio/cerámica
Altura (métrico) 1450 mm
Clasificación IP IP54
Longitud (métrico) 1600 mm
Material Carburo de tungsteno, acero inoxidable
Modelo BB 300
Fase Conexión eléctrica en 3 fase
Tensión 400 V
Anchura (métrico) 670 mm
Frecuencia 50 Hz