Learn More
RETSCH Trituradoras de mandíbulas modelo BB 200
Código de producto. 10781613 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
BB 200
Material:
Acero 1.1750, acero 1.0344
Acero de manganeso, acero inoxidable
Acero inoxidable
Carburo de tungsteno, acero inoxidable
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
3/N ∼400 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Material Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10781613 BB 200 Acero 1.1750, acero 1.0344 230 V, 50 Hz cada uno
10238551 BB 200 Acero de manganeso, acero inoxidable 230 V, 50 Hz cada uno
10268491 BB 200 Acero inoxidable 3/N ∼400 V, 50 Hz cada uno
10360522 BB 200 Carburo de tungsteno, acero inoxidable 3/N ∼400 V, 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10781613 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.053.0019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26430.00€
    25715.19€ / paquete de 1
    Ahorro 714.81€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Triturador de mandíbula
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Descripción Trituradora de mandíbula, 1160 x 450 x 900 mm (Al x An x Pr), acero 1.1750/acero 1.0344, anchura de mandíbula de 90 x 90 mm, capacidad de colector de 5 l, modelo BB 200, 230 V, 50 Hz, conexión de alimentación monofásica/trifásica, potencia de accionamiento de 1,5 kW, tamaño de alimentación < 90 mm, finura de molienda < 2 mm, pantalla para el ancho de separación de escala, IP 54
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 450 x 1160 mm
Tipo de pantalla Anchura de separación de escala
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para moler sin contaminación por metales pesados
Altura (métrico) 1160 mm
Clasificación IP IP54
Longitud (métrico) 900 mm
Material Acero 1.1750, acero 1.0344
Modelo BB 200
Fase 1 fase/3 fases
Tensión 230 V
Anchura (métrico) 450 mm
Frecuencia 50 Hz