Descripción
- Excelente rendimiento de trituración
- Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
- Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
- Ajuste continuo de anchura de separación
- Protección contra sobrecarga
- Tolva de alimentación sin rebote con abrazadera de liberación rápida
- Freno de motor con conmutador de seguridad
- Cámara de molienda fácil de limpiar
- Molienda continua
- Conector para extraer polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Triturador de mandíbula |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 800 x 320 x 960 mm |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para reducción de tamaño, sin metales pesados |
| Altura (métrico) | 960 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Clasificación IP | IP54 |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Material | Acero |
| Mostrar más |