Learn More
RETSCH Trituradoras de mandíbulas modelo BB 100
Código de producto. 10150961 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Acero de manganeso, acero inoxidable
Acero inoxidable
Carburo de tungsteno
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
400 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Requisitos eléctricos unitSize
10150961 Acero de manganeso, acero inoxidable 400 V/50 Hz cada uno
10229211 Acero inoxidable 400 V/50 Hz cada uno
10534872 Acero 230 V, 50 Hz cada uno
10671012 Carburo de tungsteno 400 V/50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10150961 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.052.0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para el pretriturado y triturado rápido y eficaz de materiales frágiles y resistentes y de dureza media y alta. Las trituradoras de mandíbula de acero inoxidable Retsch™ BB100 son ideales para la preparación de muestras en laboratorios y plantas industriales.
  • Excelente rendimiento de trituración
  • Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
  • Compensación de desgaste con ajuste de punto cero
  • Ajuste continuo de anchura de separación
  • Protección contra sobrecarga
  • Tolva de alimentación sin rebote con abrazadera de liberación rápida
  • Freno de motor con conmutador de seguridad
  • Cámara de molienda fácil de limpiar
  • Molienda continua
  • Conector para extraer polvo
Especificaciones
Tipo de producto Triturador de mandíbula
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 320 x 960 mm
Tipo de pantalla Analógico
Requisitos eléctricos 400 V/50 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para pretriturar productos duros y quebradizos con >3 grados de dureza en la escala de Mohs
Altura (métrico) 960 mm
Hertz 50 Hz
Clasificación IP IP54
Longitud (métrico) 800 mm
Material Acero de manganeso, acero inoxidable
Modelo BB 100
Fase Motor de 1 fase/motor de 3 fases
Tensión 400 V
Vatios 750 W
Anchura (métrico) 320 mm