Learn More
Bazedoxifeno, TRC
Código de producto. 30136361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136361 50 mg 50 miligramos
17907854 5 mg 5 miligramos
17949364 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12924550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198481-32-2
Fórmula molecular C30 H34 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 470.6
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, Bazedoxifene, WAY 140424
Nombre IUPAC 1-[[4-[2-(azepano-1-il)etoxi]fenil]metil]-2-(4-hidroxifenil)-3-metilindol-5-ol
SMILES OC=1C=CC(=CC1)C2=C(C3=CC(O)=CC=C3N2CC4=CC=C(OCCN5CCCCCC5)C=C4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bazedoxifene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N2O3/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.2569