Learn More
Bazedoxifeno N-óxido, TRC
Código de producto. 30009396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009396 1 mg 1 miligramo
30006135 5 mg 5 miligramos
30007942 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1292801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1174289-22-5
Fórmula molecular C30 H34 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 486.6
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, Bazedoxifene N-Oxide
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-3-metil-1-[[4-[2-(1-oxidoazép-1-ium-1-il)etoxi]fenil]metilindol-5-ol
SMILES Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCC[N+]4([O-])CCCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bazedoxifene N-Oxide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N2O4/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)31(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)36-19-18-32(35)16-4-2-3-5-17-32/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.2519