Learn More
Acetato de bazedoxifeno, TRC
Código de producto. 30136786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136786 5 mg 5 miligramos
30133194 25 mg 25 miligramos
30006374 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1292505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198481-33-3
Fórmula molecular C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 530.65
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424
Nombre IUPAC ácido acético; 1-[[4-[2-(azepano-1-il)etoxi]fenil]metil]-2-(4-hidroxifenil)-3-metilindol-5-ol
SMILES CC(=O)O.Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCCN4CCCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bazedoxifene Acetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.2781