Learn More
Acetato de bazedoxifeno, LoGiCal
Código de producto. 30460115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460115 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460115 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3342.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bazedoxifene Acetate
CAS 198481-33-3
Nombres de analitos o componentes Bazedoxifene Acetate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C30 H34 N2 O3 . C2 H4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, acetate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, monoacetate (salt) (9CI), Bazedoxifene acetate, TSE 424, Viviant, WAY-TES 424
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N2O3.C2H4O2/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31;1-2(3)4/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1=C(N(C2=C1C=C(O)C=C2)CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C5.CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético;1-[[4-[2-(azepan-1-il)etoxi]fenil]metil]-2-(4-hidroxifenil)-3-metilindol-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 530.65
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.2781 g/mol