Learn More
Bayogenina, TRC
Código de producto. 30003893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003893 1 mg 1 miligramo
30010259 5 mg 5 miligramos
30010419 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1190181MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6989-24-8
Fórmula molecular C30H48O5
Peso molecular (g/mol) 488.7
Sinónimo Olean-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-en-28-oic acid, 2β,3β,23-trihydroxy- (7CI,8CI), 2β,3β,23α-Trihydroxy-12-oleanen-28-oic acid, Bayogenin, Bayogenine
Nombre IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-dihidroxi-9-(hidroximetil)-2,2,6a,6b,9,12a-hexametil-1,3,4,5,6,6,6a,7,8,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bayogenin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.3502