Learn More
BAY885, MedChemExpress
Código de producto. 16484558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484558 10 mg 10 miligramos
16415416 100 mg 100 miligramos
16410867 50 mg 50 miligramos
16437277 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112082
MedChemExpress BAY885 is a highly potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 35 nM. BAY885 shows weak inhibition on others kinases.
BAY885 is a highly potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 35 nM. BAY885 shows weak inhibition on others kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY885
CAS 2307249-33-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28F3N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (32.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1N)N(CC2)CCC2C3=NC=NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CN=C43
Peso molecular (g/mol) 515.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.53
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease