Learn More
BAY1238097, MedChemExpress
Descripción
BAY1238097 is a potent and selective inhibitor of BET binding to histones and has strong anti-proliferative activity in different AML (acute myeloid leukemia) and MM (multiple myeloma) models through down-regulation of c-Myc levels and its downstream transcriptome (IC50 <100 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAY1238097 |
| CAS | 1564268-08-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H33N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C[C@@H]1C)NC |
| Peso molecular (g/mol) | 451.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.56 |
| Mostrar más |