missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY1125976, MedChemExpress

Produktkod. 16429446
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
16429446 50 mg 50 miligramos
16445487 5 mg 5 miligramos
16444206 100 mg 100 miligramos
16429995 2 mg 2 miligramos
16422748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16429446 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY100018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor; inhibits Akt1 and Akt2 activity with IC50 values of 5.2 nM and 18 nM at 10 μM ATP, respectively.

BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor

Specifikationer

Nombre del producto químico o material BAY1125976
CAS 1402608-02-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C4(N)CCC4)C=C3)=C2C5=CC=CC=C5)N
Peso molecular (g/mol) 383.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.45
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.