Learn More
BAY1125976, MedChemExpress
Código de producto. 16445487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445487 5 mg 5 miligramos
16444206 100 mg 100 miligramos
16429995 2 mg 2 miligramos
16429446 50 mg 50 miligramos
16422748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16445487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100018
MedChemExpress BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor; inhibits Akt1 and Akt2 activity with IC50 values of 5.2 nM and 18 nM at 10 μM ATP, respectively.
BAY1125976 is a selective allosteric Akt1/Akt2 inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY1125976
CAS 1402608-02-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C4(N)CCC4)C=C3)=C2C5=CC=CC=C5)N
Peso molecular (g/mol) 383.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.45
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease