Learn More
Tocris Bioscience™ BAY-u 3405
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084092 10 mg 10 miligramos
18004502 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084092 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2732/10
Dual TP/DP2 (CRTH2) receptor antagonist
Potent dual antagonist of TP/DP2 (CRTH2) prostanoid receptors (Ki values are 4.3, 4.5 and > 10000 nM for hDP2, hTP and hDP1 receptors respectively). Suppresses PGD2-induced migration of human eosinophils (IC50 = 170 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116649-85-5
Fórmula molecular C21H21FN2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-u 3405
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.47
Pureza >99%
Peso molecular 416.467