Learn More
(±)-Bahía K 8644, TRC
Código de producto. 30132936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132936 50 mg 50 miligramos
30132423 100 mg 100 miligramos
30006480 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11900850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71145-03-4
Fórmula molecular C16H15F3N2O4
Peso molecular (g/mol) 356.3
Sinónimo (±)-Bay K 8644, Methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylate, BAY-k 8644, BK 8644, SQ 28873
Nombre IUPAC metil 2,6-dimetil-5-nitro-4-[2-(trifluorometil)fenil]-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.0984