Learn More
Tocris Bioscience™ BAY 9835
Código de producto. 30968570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Código de producto. Cantidad
30968570 2 mg
1 options
Código de producto. 30968570 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8826/2
Potent ADAMTS7 and ADAMTS12 inhibitor
BAY 9835 is a potent ADAMTS7 and ADAMTS12 inhibitor (IC50 values are 6 nM and 30 nM, respectively). BAY 9835 is selective over other metalloproteases (ADAMTS4, ADAMTS5, ADAM8, ADAM10, ADAM17, MMP2, MMP12, MMP14, MMP15). BAY 9835 is the first orally bioavailable ADAMTS7 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Difluoro-N-[[(4S)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]methyl]-4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide
CAS 3032487-31-0
Cantidad 2 mg
Objetivo Synthetic Metalloprotease Inhibitors
Fórmula molecular C22H16F5N5O3
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza 98%