Learn More
BAY-876, TRC
Código de producto. 30180180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180180 5 mg 5 miligramos
30179821 1 mg 1 miligramo
30180064 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1275305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1799753-84-6
Fórmula molecular C24H16F4N6O2
Peso molecular (g/mol) 496.42
Sinónimo BAY-876, N4-[1-[(4-Cyanophenyl)methyl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-fluoro-2,4-quinolinedicarboxamide
Nombre IUPAC 4-N-[1-[(4-cianofenil)metil]-5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-il]-7-fluoroquinolina-2,4-dicarboxamida
SMILES Cc1c(NC(=O)c2cc(nc3cc(F)ccc23)C(=O)N)c(nn1Cc4ccc(cc4)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-[1-[(4-Cyanophenyl)methyl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-fluoro-2,4-quinolinedicarboxamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16F4N6O2/c1-12-20(21(24(26,27)28)33-34(12)11-14-4-2-13(10-29)3-5-14)32-23(36)17-9-19(22(30)35)31-18-8-15(25)6-7-16(17)18/h2-9H,11H2,1H3,(H2,30,35)(H,32,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1271