Learn More
BAY 73-6691 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16486647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486647 5 mg 5 miligramos
16480287 50 mg 50 miligramos
16464956 100 mg 100 miligramos
16403938 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104028A
MedChemExpress BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.
BAY 73-6691 racemate is a phosphodiesterase 9 inhibitor extracted from patent WO 2017070293 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 73-6691 racemate
Forma física Solid
CAS 794568-90-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClF3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(CC(C)C(F)(F)F)=N1
Peso molecular (g/mol) 356.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.73
Porcentaje de pureza 99.82%