Learn More
BAY 73-6691, MedChemExpress
Código de producto. 16493928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493928 10 mg 10 miligramos
16476647 5 mg 5 miligramos
16470287 50 mg 50 miligramos
16454956 100 mg 100 miligramos
16442916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104028
MedChemExpress BAY 73-6691 ((R)-BAY 73-6691) is a potent, brain penetrant, and selective PDE9A inhibitor.
BAY 73-6691 ((R)-BAY 73-6691) is a potent, brain penetrant, and selective PDE9A inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 73-6691
Forma física Solid
CAS 794568-92-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClF3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo (R)-BAY 73-6691
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (448.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(N(C3=CC=CC=C3Cl)N=C2)NC(C[C@@H](C)C(F)(F)F)=N1
Peso molecular (g/mol) 356.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.73
Porcentaje de pureza 99.81%