Learn More
BAY-678, MedChemExpress
Código de producto. 16494458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494458 10 mg 10 miligramos
16463096 25 mg 25 miligramos
16437187 5 mg 5 miligramos
16430777 50 mg 50 miligramos
16415346 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16494458
Marca: Medchem Express HY111457A
MedChemExpress BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-678
Forma física Solid
CAS 675103-36-3
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15F3N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.78 mM) ∣Ethanol : ≥ 4.76 mg/mL (11.89 mM)
SMILES N#CC1=NC=C([C@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 400.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.35
Porcentaje de pureza 99.24%