Learn More
Bay 65-1942 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16440608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440608 5 mg 5 miligramos
16440356 2 mg 2 miligramos
16418158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16440608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50948
MedChemExpress Bay 65-1942 hydrochloride is an ATP-competitive and selective IKKβ inhibitor.
Bay 65-1942 hydrochloride is an ATP-competitive and selective IKKβ inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 65-1942 hydrochloride
CAS 600734-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26ClN3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.17 mg/mL (5.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OCC2=C([C@H]3CNCCC3)C=C(C4=C(O)C=CC=C4OCC5CC5)N=C2N1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 431.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation