Learn More
Bay 60-7550, MedChemExpress
Código de producto. 16476616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476616 100 mg 100 miligramos
16468867 5 mg 5 miligramos
16406288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14992
MedChemExpress Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.
Bay 60-7550 is a potent and selective PDE2 inhibitor with a Ki of 3.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 60-7550
CAS 439083-90-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 607550
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (69.87 mM)
SMILES O=C1N=C(NN2C1=C(N=C2[C@@H](CCCC3=CC=CC=C3)[C@@H](C)O)C)CC4=CC=C(C(OC)=C4)OC
Peso molecular (g/mol) 476.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.57
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration