Learn More
BAY-598, MedChemExpress
Código de producto. 16487636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487636 100 mg 100 miligramos
16473757 50 mg 50 miligramos
16450268 5 mg 5 miligramos
16441829 1 mg 1 miligramo
16417808 10 mg 10 miligramos
16413656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19546
MedChemExpress BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.
BAY-598 is selective small molecule inhibitor of SMYD2 with an IC50 of 27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-598
CAS 1906919-67-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20Cl2F2N6O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (237.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C=CC(C2=NN(/C(NC#N)=N/C3=CC=CC(OC(F)F)=C3)C[C@@H]2N(C(CO)=O)CC)=C1
Peso molecular (g/mol) 525.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death