Learn More
Tocris Bioscience™ BAY 58-2667 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18748098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18748098 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18748098 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6052/10
Potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator
BAY 58-2667 hydrochloride is a potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator (EC50 = 6.4 nM). Binds heme-free sGC. Exhibits antihypertensive effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 58-2667 hydrochloride
CAS 646995-35-9
Sinónimo 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid hydrochloride
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C36H39NO5.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.16
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.