Learn More
BAY-545, MedChemExpress
Descripción
BAY-545 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist, with an IC50 of 59 nM. BAY-545 also exhibits IC50s of 66, 400, 280 nM for human, mouse, rat A2B adenosine receptor in cells, respectively, and a Ki of 97 nM for human A2B adenosine receptor, with more selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAY-545 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1699717-32-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H22F3N3O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (346.06 mM) |
| SMILES | CCN1C(N(CCC(F)(F)F)C2=C(C(C)=C(C(N3CCC(O)CC3)=O)S2)C1=O)=O |
| Mostrar más |