Learn More
Bay 41-4109, MedChemExpress
Código de producto. 16444216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444216 100 mg 100 miligramos
16435497 5 mg 5 miligramos
16430499 1 mg 1 miligramo
16429456 50 mg 50 miligramos
16422758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16444216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100029
MedChemExpress BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 41-4109
CAS 298708-81-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClF3N3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)N[C@H]1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Peso molecular (g/mol) 395.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.76
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus