Learn More
BAY 41-2272, TRC
Código de producto. 30240902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240902 5 mg 5 miligramos
30240565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1189205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256376-24-6
Fórmula molecular C20H17FN6
Peso molecular (g/mol) 360.39
Sinónimo BAY 41-2272, 5-Cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-4-pyrimidinamine
Nombre IUPAC 5-ciclopropil-2-[1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridina-3-il]pirimidina-4-amina
SMILES Nc1nc(ncc1C2CC2)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-4-pyrimidinamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)