Learn More
R&D Systems™ BAY 41-2272
Código de producto. 18065322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065322 10 mg 10 miligramos
18045832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065322 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4430/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    309.75€ / 10 miligramos
    Ahorro 34.34€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Soluble guanylyl cyclase (sGC) activator
Activator of soluble guanylyl cyclase (sGC); acts at a nitric oxide (NO)-independent regulatory site in the sGC α1 subunit. Inhibits platelet aggregation (IC50 = 36 nM) and phenylephrine-induced contractions of rabbit aorta (IC50 = 0.30 μM). Also reduces vascular smooth muscle growth through cAMP- and cGMP-dependent PKA and PKG pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256376-24-6
Fórmula molecular C20H17FN6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 41-2272
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Pureza >98%
Peso molecular 360.40