Learn More
Tocris Bioscience™ Bay 36-7620
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18015952 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18015952 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2501/10
mGlu1 inverse agonist
Selective mGlu1 receptor non-competitive antagonist (IC50 = 0.16 μM) with inverse agonist activity. Impairs classical conditioning and associated synaptic plasticity in hippocampal neurons. Exhibits neuroprotective and anticonvulsive effects in vivo following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 36-7620
CAS 232605-26-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H18O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Pureza >98%
Peso molecular 278.351