Learn More
BAY 299, Tocris Bioscience™
Potent and selective BRD1 and TAF1 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience 5970/5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beskrivning
BAY 299 is a potent and selective BRD1 and TAF1 inhibitor (IC50 values are 6-67 and 8-13 nM, respectively). Displays selectivity over other bromodomains (>30-fold over other members of the BRPF family; BRD9 and ATAD2; >300-fold over BRD4). Displays BRD1 and TAF1 inhibition in a NanoBRET cell assay. Inhibits binding of BRD1 and TAF1 to histone H4 (IC50 values are 575 nM and 0.9 μM, respectively) and histone H3.3 (IC50 values are 825 nM and 1.4 μM, respectively).Specifikationer
| 6-(3-Hydroxypropyl)-2-(1,3,6-trimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione | |
| 2080306-23-4 | |
| >98% | |
| 5 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?