Learn More
BAY-299, MedChemExpress
Código de producto. 16476827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476827 5 mg 5 miligramos
16465096 100 mg 100 miligramos
16464128 10 mg 10 miligramos
16432966 25 mg 25 miligramos
16430487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107424
MedChemExpress BAY-299 is a very potent, dual inhibitor with IC50s of 67 nM for BRPF2 bromodomains (BD), 8 nM for TAF1 BD2, and 106 nM for TAF1L BD2.
BAY-299 is a very potent, dual inhibitor with IC50s of 67 nM for BRPF2 bromodomains (BD), 8 nM for TAF1 BD2, and 106 nM for TAF1L BD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-299
Forma física Solid
CAS 2080306-23-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1C2=C(C)C=C(N(C)C3=O)C(N3C)=C2)C4=CC=C(CCCO)C5=C4C(C1=O)=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 429.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.47
Porcentaje de pureza 98.0%