Learn More
BAY-293, MedChemExpress
Código de producto. 16485616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485616 100 mg 100 miligramos
16441087 50 mg 50 miligramos
16434828 10 mg 10 miligramos
16427577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114398
MedChemExpress BAY-293, a valuable chemical probe, blocks RAS activation via disruption of the KRAS-SOS1 interaction with an IC50 of 21 nM. BAY-293 is a potent inhibitor of Son of Sevenless 1 (SOS1). SOS1 is the guanine nucleotide exchange factor (GEF) and activator of RAS.
BAY-293, a valuable chemical probe, blocks RAS activation via disruption of the KRAS-SOS1 interaction with an IC50 of 21 nM. BAY-293 is a potent inhibitor of Son of Sevenless 1 (SOS1). SOS1 is the guanine nucleotide exchange factor (GEF) and activator of RAS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-293
CAS 2244904-70-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N4O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.66 mM)
SMILES COC1=C(OC)C=C(N=C(C)N=C2N[C@H](C)C3=CC(C4=C(CNC)C=CC=C4)=CS3)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 448.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.58
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease