Learn More
BAY-1895344, TRC
Código de producto. 30240680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240680 1 mg 1 miligramo
30240675 10 mg 10 miligramos
30240531 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1189251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1876467-74-1
Fórmula molecular C20H21N7O
Sinónimo 2-[(3R)-3-Metil-4-morfolinil]-4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-3-il)-1,7-naftiridina∣BAY-1895344
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Metil-4-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina-2-il)morfolina
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Número MDL MFCD31561442
Peso molecular 375.43
Clave InChI YBXRSCXGRPSTMW-CYBMUJFWSA-N
SMILES C[C@@H]1COCCN1C1=NC2=C(N=CC=C2C(=C1)C1=CC=NN1C)C1=CC=NN1
Nombre IUPAC 4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-8-(1H-pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridine
Peso molecular (g/mol) 375.44