Learn More
Tocris Bioscience™ BAY 1816032
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18769776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18769776 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18769776 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7549/10
Potent and selective BUB1 kinase inhibitor
BAY 1816032 is a potent and selective inhibitor of BUB1 kinase, a mitotic checkpoint serine/threonine kinase (IC50 = 6.1 nM). BAY 1816032 shows 17-fold selectivity over a panel of 403 other human kinases. In vivo, BAY 1816032 decreases tumor size in tumor xenograft models. BAY 181603 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3,5-Difluoro-4-[[3-[5-methoxy-4-[(3-methoxy-4-pyridinyl)amino]-2-pyrimidinyl]-1 H-indazol-1-yl]methyl]phenoxy]ethanol
CAS 1891087-61-8
Cantidad 10 mg
Objetivo Checkpoint Control Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C27H24F2N6O4
Pureza 0.98