Learn More
BAY-1436032, MedChemExpress
Código de producto. 16485487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485487 5 mg 5 miligramos
16484206 100 mg 100 miligramos
16472516 25 mg 25 miligramos
16469446 50 mg 50 miligramos
16462748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100020
MedChemExpress BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-1436032
CAS 1803274-65-8
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30F3N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (255.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C2C(N=C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)N2[C@H]4CC(C)(C)C[C@@H](C)C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 489.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.53
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death