Learn More
Tocris Bioscience™ Bay 11-7085
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18044562 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18044562 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1743/10
Irreversible inhibitor of TNF-α-induced IκBα phosphorylation
Irreversible inhibitor of TNF-α-stimulated IκBα phosphorylation (IC50 ∽ 10 μM); leads to decreased NF-κB and subsequent decreased expression of adhesion molecules. Also reversibly activates MAP kinases and stimulates apoptosis. Anti-inflammatory in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 11-7085
CAS 196309-76-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C13H15NO2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33
Pureza >99%
Peso molecular 249.328