Learn More
BAHÍA 11-7082, TRC
Código de producto. 30240755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240755 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30240755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1187905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
CAS 19542-67-7
Fórmula molecular C10H9NO2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY 11-7082, (E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile, (E)-3-(p-Tolylsulfonyl)-acrylonitrile, BAY 11-7821, BAY 117821
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metilfenil)sulfonilprop-2-enenitrilo
Peso molecular (g/mol) 207.25