Learn More
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Código de producto. 16489348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489348 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16489348 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0081
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5 (BIP-V5) is a Bax-mediated apoptosis inhibitor, used for cancer treatment.
Especificaciones
Pureza 98.12%
CAS 579492-81-2
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 586.79 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5