Learn More
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.12% |
| CAS | 579492-81-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 586.79 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5 |