Learn More
Bavisant dihydrochloride hydrate, MedChemExpress
Descripción
Bavisant dihydrochloride hydrate (JNJ31001074AAC) is an orally active, potent, brain-penetrating and highly selective antagonist of the histamine H3 receptor. Bavisant dihydrochloride hydrate can be used for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bavisant dihydrochloride hydrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1103522-80-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H31Cl2N3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | JNJ31001074AACJNJ31001074 dihydrochloride hydrate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (118.94 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.38 mM) |
| Mostrar más |