Learn More
Bavachinin, MedChemExpress
Código de producto. 16481348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481348 5 mg 5 miligramos
16458908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0234
MedChemExpress Bavachinin(7-O-Methylbavachin) is a natural compound isolated from the Chinese herb Fructus Psoraleae;has potent anti-angiogenic activity.
Bavachinin(7-O-Methylbavachin) is a natural compound isolated from the Chinese herb Fructus Psoraleae
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bavachinin
CAS 19879-30-2
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 7-O-Methylbavachin Bavachinin A
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (369.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(C/C=C(C)\C)C=C13
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation