Learn More
Bavachin, MedChemExpress
Código de producto. 16471348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471348 5 mg 5 miligramos
16448908 10 mg 10 miligramos
16443846 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0233
MedChemExpress Bavachin, a flavonoid first isolated from seeds of P. corylifolia, acts as a phytoestrogen that activates the estrogen receptors ERα and ERβ with EC50s of 320 and 680 nM, respectively.
Bavachin, a flavonoid first isolated from seeds of P. corylifolia, acts as a phytoestrogen that activates the estrogen receptors ERα and ERβ with EC50s of 320 and 680 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bavachin
CAS 19879-32-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Corylifolin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (308.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(C/C=C(C)\C)C=C13
Peso molecular (g/mol) 324.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.37
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death