Learn More
Bavachalcone, MedChemExpress
Código de producto. 16451348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451348 5 mg 5 miligramos
16428908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0231
MedChemExpress Bavachalcone is a major bioactive compounds isolated from Psoralea corylifolia L.
Bavachalcone is a major bioactive compounds isolated from Psoralea corylifolia L.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bavachalcone
Forma física Solid
CAS 28448-85-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Broussochalcone B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C/C=C(C)\C)=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 324.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.37
Porcentaje de pureza 98.12%