Descripción
- Gravedad específica: 145/(145 grados Baume)
- Calibrado para uso a 15,5 °C/60 °F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro Baume |
| Incrementos | 0,2° |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de Baume | 0 a 25° subdivisión 0.2° |
| Temperature of Standardization | 15,5 °C (60 °F) |