Learn More
VEE GEE Hidrómetro Baume, líquidos pesados
Código de producto. 17866463 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de Baume:
0 a 12° subdivisión 0.1°
0 a 25° subdivisión 0.2°
0 a 70° subdivisión 1.0°
De 0 a 15° subdivisión 0,1°
De 0 a 35° subdivisión 0,5°
De 0 a 50° subdivisión 0,5°
De 0 a 50° subdivisión 1,0°
De 0 a 90° subdivisión 1,0°
De 19 a 31° subdivisión 0,1°
De 29 a 41° subdivisión 0,1°
De 35 a 70° subdivisión 0,5°
De 39 a 51° subdivisión 0,1°
De 9 a 21° subdivisión 0,1°
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de Baume Tamaño de la unidad
17866463 De 35 a 70° subdivisión 0,5° cada uno
17876553 0 a 25° subdivisión 0.2° cada uno
17846523 De 0 a 35° subdivisión 0,5° cada uno
17866543 De 39 a 51° subdivisión 0,1° cada uno
17816553 De 19 a 31° subdivisión 0,1° cada uno
17806553 De 29 a 41° subdivisión 0,1° cada uno
17846443 0 a 70° subdivisión 1.0° cada uno
17896533 0 a 12° subdivisión 0.1° cada uno
17826473 De 0 a 90° subdivisión 1,0° cada uno
17826463 De 0 a 50° subdivisión 1,0° cada uno
17806473 De 0 a 50° subdivisión 0,5° cada uno
17886443 De 0 a 15° subdivisión 0,1° cada uno
17856463 De 9 a 21° subdivisión 0,1° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17866463 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 660912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05€
    26.80€ / paquete de 1
    Ahorro 2.25€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El hidrómetro Baume (pesado) es para líquidos más pesados que el agua.
  • Gravedad específica: 145/(145 grados Baume)
  • Calibrado para uso a 15,5 °C/60 °F
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 0,5°
Longitud (métrico) 30.5 cm
Material Vidrio
Intervalo de Baume De 35 a 70° subdivisión 0,5°
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)